Dimethoxy(diisobutyl)silane ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
D4727-5ML
D4727-25ML
TCIAD4727-5MLEA
215
SEK
TCIAD4727-5ML
TCIAD4727-25ML
Dimethoxy(diisobutyl)silane ≥98.0%
Dimethoxy(diisobutyl)silane
Formel:
C₁₀H₂₄O₂Si Kokpunkt: 72°C Flampunkt: 102°C |
MDL Number:
MFCD00236510 CAS nummer: 17980-32-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |