α-Chloro-2,5-difluorotoulene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
D4726-5G
D4726-25G
TCIAD4726-5GEA
615
SEK
TCIAD4726-5G
TCIAD4726-25G
α-Chloro-2,5-difluorotoulene ≥98.0%
α-Chloro-2,5-difluorotoulene
Formel:
C₇H₅ClF₂ MW: 162,57 g/mol Kokpunkt: 74°C |
MDL Number:
MFCD01090989 CAS nummer: 495-07-8 UN: 3265 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |