Dipropargylamine ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Di(2-propynyl)amine
D4685-1ML
D4685-5ML
TCIAD4685-1MLEA
950
SEK
TCIAD4685-1ML
TCIAD4685-5ML
Dipropargylamine ≥97.0%
Dipropargylamine
Formel:
C₆H₇N Kokpunkt: 65°C Flampunkt: 46°C |
MDL Number:
MFCD00008574 CAS nummer: 6921-28-4 UN: 2734 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Orange to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |