2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
D4684-1G D4684-5G
TCIAD4684-1GEA 470 SEK
TCIAD4684-1G TCIAD4684-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97.0%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Flampunkt: 85°C
MDL Number: MFCD00042246
CAS nummer: 39890-98-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %