2,3-Diamino-5-bromo-6-methylpyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
D4658-1G D4658-5G
TCIAD4658-1GEA 815 SEK
TCIAD4658-1G TCIAD4658-5G
2,3-Diamino-5-bromo-6-methylpyridine ≥98.0%
2,3-Diamino-5-bromo-6-methylpyridine
Formel: C₆H₈BrN₃
MDL Number: MFCD00160167
CAS nummer: 59352-90-8
EINECS: 261-714-8
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C