1,3-Difluoro-5-iodobenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
3,5-Difluoroiodobenzene
D4620-5G
D4620-25G
TCIAD4620-5GEA
495
SEK
TCIAD4620-5G
TCIAD4620-25G
1,3-Difluoro-5-iodobenzene ≥98.0%
1,3-Difluoro-5-iodobenzene
Formel:
C₆H₃F₂I Kokpunkt: 60°C Flampunkt: 82°C |
MDL Number:
MFCD03094155 CAS nummer: 2265-91-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |