(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 2,3-Difluorobenzyl cyanide, 2-(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,3-Difluorophenylacetonitrile
D4602-1G D4602-5G
TCIAD4602-1GEA 245 SEK
TCIAD4602-1G TCIAD4602-5G
(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile ≥98.0%
(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₅F₂N
MW: 153.13 g/mol
Kokpunkt: 221
Smältpunkt: 24
MDL Number: MFCD00061277
CAS nummer: 145689-34-5
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %