(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 2-(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,6-Difluorobenzyl cyanide
D4510-5G D4510-25G
TCIAD4510-5GEA 815 SEK
TCIAD4510-5G TCIAD4510-25G
(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile ≥98.0%
(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₅F₂N
MW: 153.13 g/mol
Kokpunkt: 109°C
Flampunkt: 53°C
MDL Number: MFCD00009973
CAS nummer: 654-01-3
EINECS: 211-504-7
UN: 1992
ADR: 3 III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %