2,4-Dimethylbenzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
D4495-5G
D4495-25G
TCIAD4495-5GEA
815
SEK
TCIAD4495-5G
TCIAD4495-25G
2,4-Dimethylbenzonitrile ≥98.0%
2,4-Dimethylbenzonitrile
Formel:
C₉H₉N MW: 131,18 g/mol Kokpunkt: 109°C |
MDL Number:
MFCD00016377 CAS nummer: 21789-36-6 EINECS: 244-580-5 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |