Difluoromethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
D4472-1G
D4472-5G
TCIAD4472-1GEA
695
SEK
TCIAD4472-1G
TCIAD4472-5G
Difluoromethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether ≥98.0%
Difluoromethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formel:
C₄H₄F₆O MW: 182,07 g/mol Kokpunkt: 76°C |
MDL Number:
MFCD00236119 CAS nummer: 35042-99-0 UN: 3271 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |