3,4-Difluorophenyl isothiocyanate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 3,4-Difluorophenylisothiocyanate, Isothiocyanic acid 3,4-Difluorophenyl ester
D4458-1G D4458-5G
TCIAD4458-1GEA 655 SEK
TCIAD4458-1G TCIAD4458-5G
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate ≥98.0%
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate
Formel: C₇H₃F₂NS
Kokpunkt: 170°C
MDL Number: MFCD00175109
CAS nummer: 113028-75-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %