2,2-Dichlorocyclopropylbenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 1,1-Dichloro-2-phenylcyclopropane, (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene
D4410-5G D4410-25G
TCIAD4410-5GEA 270 SEK
TCIAD4410-5G TCIAD4410-25G
2,2-Dichlorocyclopropylbenzene ≥98.0%
2,2-Dichlorocyclopropylbenzene
Formel: C₉H₈Cl₂
MW: 187,07 g/mol
Kokpunkt: 105°C
Flampunkt: 104°C
MDL Number: MFCD00001272
CAS nummer: 2415-80-7
EINECS: 219-326-1
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %