Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Dppz
D4379-1G D4379-200MG
TCIAD4379-1GEA 2200 SEK
TCIAD4379-1G TCIAD4379-200MG
Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine ≥98.0%
Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine
Formel: C₁₈H₁₀N₄
MW: 282,31 g/mol
Smältpunkt: 248°C
MDL Number: MFCD04113602
CAS nummer: 19535-47-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c4fd9a581b89ac2f3925868053ea043142a8e67&vid=6c4fd9a581b89ac2f3925868053ea043142a8e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %