4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
D4334-1G D4334-5G
TCIAD4334-1GEA 285 SEK
TCIAD4334-1G TCIAD4334-5G
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde ≥98.0%
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.13 g/mol
Kokpunkt: 87°C
Flampunkt: 109°C
MDL Number: MFCD00042252
CAS nummer: 73960-07-3
EINECS: 277-653-5
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %