9,9-Dihexylfluorene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: 9,9-Dihexyl-9H-fluorene
D4327-1G D4327-5G
TCIAD4327-1GEA 1125 SEK
TCIAD4327-1G TCIAD4327-5G
9,9-Dihexylfluorene ≥98.0%
9,9-Dihexylfluorene
Formel: C₂₅H₃₄
MW: 334.55 g/mol
Smältpunkt: 32°C
MDL Number: MFCD14584648
CAS nummer: 123863-97-8
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %