2,3-Difluorobenzyl bromide ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: α-Bromo-2,3-difluorotoluene
D4320-1G D4320-5G
TCIAD4320-1GEA 245 SEK
TCIAD4320-1G TCIAD4320-5G
2,3-Difluorobenzyl bromide ≥98.0%
2,3-Difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02 g/mol
Kokpunkt: 186
Smältpunkt: 8
Flampunkt: 90°C
MDL Number: MFCD00042488
CAS nummer: 113211-94-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %