7,7-Dichlorobicyclo[4.1.0]heptane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
D4314-5G
D4314-25G
TCIAD4314-5GEA
510
SEK
TCIAD4314-5G
TCIAD4314-25G
7,7-Dichlorobicyclo[4.1.0]heptane ≥98.0%
7,7-Dichlorobicyclo[4.1.0]heptane
Formel:
C₇H₁₀Cl₂ MW: 165,06 g/mol Kokpunkt: 80°C |
MDL Number:
MFCD00466186 CAS nummer: 823-69-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |