1,11-Dioxa[11]paracyclophane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
D4298-250MG D4298-1G
TCIAD4298-250MGEA 935 SEK
TCIAD4298-250MG TCIAD4298-1G
1,11-Dioxa[11]paracyclophane ≥97.0%
1,11-Dioxa[11]paracyclophane
Formel: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
CAS nummer: 6571-51-3
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C