2,3-Dimethylbenzonitrile ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
D4293-5G D4293-25G
TCIAD4293-5GEA 590 SEK
TCIAD4293-5G TCIAD4293-25G
2,3-Dimethylbenzonitrile ≥97.0%
2,3-Dimethylbenzonitrile
Formel: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Kokpunkt: 62°C
Smältpunkt: 16°C
MDL Number: MFCD00019744
CAS nummer: 5724-56-1
EINECS: 227-229-0
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %