Dimethyl(2-oxoheptyl)phosphonate ≥95.0%
Leverantör: TCI
Synonyms:
Dimethyl (2-oxoheptyl)phosphonate, (2-Oxoheptyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester
D4244-1G
D4244-5G
TCIAD4244-1GEA
805
SEK
TCIAD4244-1G
TCIAD4244-5G
Dimethyl(2-oxoheptyl)phosphonate ≥95.0%
Dimethyl(2-oxoheptyl)phosphonate
Formel:
C₉H₁₉O₄P Kokpunkt: 89°C |
MDL Number:
MFCD00009514 CAS nummer: 36969-89-8 EINECS: 253-293-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |