4,4'-Di(4-pyridyl)biphenyl ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
4,4'-Bis(4-pyridyl)biphenyl, 4,4'-Di(pyridin-4-yl)-1,1'-biphenyl
D4203-200MG
D4203-1G
TCIAD4203-200MGEA
1100
SEK
TCIAD4203-200MG
TCIAD4203-1G
4,4'-Di(4-pyridyl)biphenyl ≥95.0%
4,4'-Di(4-pyridyl)biphenyl
Formel:
C₂₂H₁₆N₂ MW: 308,38 g/mol Smältpunkt: 308°C |
MDL Number:
MFCD11977635 CAS nummer: 319430-87-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |