3,4-Dihexylthiophene ≥97.0%
Leverantör: TCI
D4202-1G
D4202-5G
TCIAD4202-1GEA
815
SEK
TCIAD4202-1G
TCIAD4202-5G
3,4-Dihexylthiophene ≥97.0%
3,4-Dihexylthiophene
Formel:
C₁₆H₂₈S Kokpunkt: 103°C |
MDL Number:
MFCD21363049 CAS nummer: 122107-04-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |