5,5'-Dibromo-4,4'-dihexyl-2,2'-bithiophene ≥95.0%
Leverantör: TCI
D4184-200MG D4184-1G
TCIAD4184-200MGEA 1175 SEK
TCIAD4184-200MG TCIAD4184-1G
5,5'-Dibromo-4,4'-dihexyl-2,2'-bithiophene ≥95.0%
5,5'-Dibromo-4,4'-dihexyl-2,2'-bithiophene
Formel: C₂₀H₂₈Br₂S₂
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 214493-03-5
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 95.0 %