4,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥95.0%
Leverantör: TCI
D4182-200MG D4182-1G
TCIAD4182-200MGEA 925 SEK
TCIAD4182-200MG TCIAD4182-1G
4,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥95.0%
4,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene
Formel: C₂₀H₃₀S₂
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 135926-94-2
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 95.0 %