3,5-Difluoropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D4038-1G D4038-5G
TCIAD4038-1GEA 350 SEK
TCIAD4038-1G TCIAD4038-5G
3,5-Difluoropyridine ≥98.0%
3,5-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
MW: 115,08 g/mol
Kokpunkt: 93°C
Flampunkt: 7°C
MDL Number: MFCD03412222
CAS nummer: 71902-33-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %