2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
D4002-25G
D4002-5G
TCIAD4002-25GEA
1975
SEK
TCIAD4002-25G
TCIAD4002-5G
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine ≥98.0%
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₄N₂O₄ Smältpunkt: 264°C |
MDL Number:
MFCD01075671 CAS nummer: 89282-12-2 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |