Daphnetin ≥90.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
7,8-Dihydroxy-2H-chromen-2-one, 7,8-Dihydroxycoumarin
D4001-1G
D4001-5G
TCIAD4001-1GEA
1900
SEK
TCIAD4001-1G
TCIAD4001-5G
Daphnetin ≥90.0%
Daphnetin
Formel:
C₉H₆O₄ MW: 178,14 g/mol Smältpunkt: 256°C |
MDL Number:
MFCD00016977 CAS nummer: 486-35-1 EINECS: 207-632-8 Merck Index: 14,02817 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 90.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |