Diisopropyl fumarate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Fumaric Acid Diisopropyl Ester
D3916-25G D3916-500G
TCIAD3916-25GEA 215 SEK
TCIAD3916-25G TCIAD3916-500G
Diisopropyl fumarate ≥98.0%
Diisopropyl fumarate
Formel: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200.23 g/mol
Kokpunkt: 110°C
Smältpunkt: 2°C
MDL Number: MFCD00545172
CAS nummer: 7283-70-7
EINECS: 230-707-1
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %