Diisobutyl fumarate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: Fumaric Acid Diisobutyl Ester
D3915-25G D3915-500G
TCIAD3915-25GEA 215 SEK
TCIAD3915-25G TCIAD3915-500G
Diisobutyl fumarate ≥98.0%
Diisobutyl fumarate
Formel: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228.29 g/mol
Kokpunkt: 122°C
MDL Number: MFCD00152430
CAS nummer: 7283-69-4
EINECS: 230-706-6
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %