2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
5-Coumarancarboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde
D3857-25G
D3857-5G
TCIAD3857-25GEA
3250
SEK
TCIAD3857-25G
TCIAD3857-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde ≥96.0%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde
Formel:
C₉H₈O₂ MW: 148,16 g/mol Kokpunkt: 96°C |
MDL Number:
MFCD00068058 CAS nummer: 55745-70-5 EINECS: 259-788-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |