2,4-Dimethyloxazole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
D3766-1G
D3766-5G
TCIAD3766-1GEA
1375
SEK
TCIAD3766-1G
TCIAD3766-5G
2,4-Dimethyloxazole ≥98.0%
2,4-Dimethyloxazole
Formel:
C₅H₇NO MW: 97,12 g/mol Kokpunkt: 108°C |
MDL Number:
MFCD00234124 CAS nummer: 7208-05-1 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |