2,5-Dimethyl-3-furanthiol ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
3-Mercapto-2,5-dimethylfuran, 2,5-Dimethylfuran-3-thiol
D3764-1G
D3764-5G
TCIAD3764-1GEA
830
SEK
TCIAD3764-1G
TCIAD3764-5G
2,5-Dimethyl-3-furanthiol ≥97.0%
2,5-Dimethyl-3-furanthiol
Formel:
C₆H₈OS MW: 128.19 g/mol Kokpunkt: 150°C |
MDL Number:
MFCD00801026 CAS nummer: 55764-23-3 EINECS: 259-800-5 UN: 3336 ADR: 3 III |
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |