2,6-Dimethylbenzothiazole ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
D3674-25G
D3674-5G
TCIAD3674-25GEA
4200
SEK
TCIAD3674-25G
TCIAD3674-5G
2,6-Dimethylbenzothiazole ≥98.0%
2,6-Dimethylbenzothiazole
Formel:
C₉H₉NS MW: 163.24 g/mol Kokpunkt: 132°C |
CAS nummer:
2941-71-1 EINECS: 220-930-2 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |