2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 4-Methoxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one, 4-Methoxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
D3499-25G D3499-5G
TCIAD3499-25GEA 775 SEK
TCIAD3499-25G TCIAD3499-5G
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone ≥97.0%
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone
Formel: C₇H₁₀O₃
MW: 142,15 g/mol
Kokpunkt: 63°C
Flampunkt: 75°C
MDL Number: MFCD00209504
CAS nummer: 4077-47-8
EINECS: 223-797-9
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %