4-(Dimethylamino)benzyl alcohol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
D3482-25G
D3482-5G
TCIAD3482-25GEA
8550
SEK
TCIAD3482-25G
TCIAD3482-5G
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol ≥98.0%
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Formel:
C₉H₁₃NO Kokpunkt: 123°C Storage Temperature: Frys |
MDL Number:
MFCD03840449 CAS nummer: 1703-46-4 |
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |