2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: 1,2-(Isopropylidenedioxy)benzene, 2,2-Dimethylbenzo[d][1,3]dioxole
D3421-25G D3421-5G
TCIAD3421-25GEA 3225 SEK
TCIAD3421-25G TCIAD3421-5G
2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole ≥98.0%
2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole
Formel: C₉H₁₀O₂
Kokpunkt: 182°C
Smältpunkt: 3°C
MDL Number: MFCD08061594
CAS nummer: 14005-14-2
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %