3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-Hydroxymethyl-3,4-dihydro-2H-pyran, DHP Linker
D3295-1G D3295-5G
TCIAD3295-1GEA 255 SEK
TCIAD3295-1G TCIAD3295-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol ≥97.0%
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kokpunkt: 93°C
Flampunkt: 85°C
MDL Number: MFCD00051507
CAS nummer: 3749-36-8
EINECS: 223-150-0
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %