2-[bis (2-hydroxietyl) amino] etansulfonsyra
Leverantör: Molekula
58714707-100G
58714707-500G
MOLE58714707-100GEA
0
SEK
MOLE58714707-100G
MOLE58714707-500G
2-[bis (2-hydroxietyl) amino] etansulfonsyra
2-[bis (2-hydroxietyl) amino] etansulfonsyra
Formel:
C₆H₁₅NO₅S Kokpunkt: 405 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 152…156 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007533 CAS nummer: 10191-18-1 EINECS: 233-465-5 |