Diethyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate ≥98.0%
Leverantör: TCI
D2967-1G
D2967-5G
TCIAD2967-1GEA
1225
SEK
TCIAD2967-1G
TCIAD2967-5G
Diethyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate ≥98.0%
Diethyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate
Formel:
C₁₉H₃₃O₄P |
MDL Number:
MFCD00227871 CAS nummer: 976-56-7 EINECS: 213-551-9 |