Diisopropyl sulphate ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
D2954-25G D2954-5G
TCIAD2954-25GEA 5000 SEK
TCIAD2954-25G TCIAD2954-5G
Diisopropyl sulphate ≥97.0%
Diisopropyl sulphate
Formel: C₆H₁₄O₄S
Kokpunkt: 94°C
Smältpunkt: -19°C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD01682898
CAS nummer: 2973-10-6
EINECS: 221-011-9
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %