3,3-Diphenyl-1-propanol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
D2760-25G D2760-5G
TCIAD2760-25GEA 9375 SEK
TCIAD2760-25G TCIAD2760-5G
3,3-Diphenyl-1-propanol ≥98.0%
3,3-Diphenyl-1-propanol
Formel: C₁₅H₁₆O
MW: 212,29 g/mol
Kokpunkt: 208°C
MDL Number: MFCD00002930
CAS nummer: 20017-67-8
EINECS: 243-466-2
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %