5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
D2755-1G D2755-5G
TCIAD2755-1GEA 295 SEK
TCIAD2755-1G TCIAD2755-5G
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene ≥98.0%
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formel: C₈H₄Br₂S₂
MW: 324,05 g/mol
MDL Number: MFCD00219110
CAS nummer: 4805-22-5
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C