3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Ethylene Glycol Bis(2-mercaptoethyl) Ether, 1,8-Dimercapto-3,6-dioxaoctane, 1,2-Bis(2-mercaptoethoxy)ethane, 2,2′-(Ethylenedioxy)diethanethiol
D2649-25G
D2649-500G
D2649-100G
TCIAD2649-25GEA
215
SEK
TCIAD2649-25G
TCIAD2649-500G
TCIAD2649-100G
3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol ≥97.0%
3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol
Formel:
C₆H₁₄O₂S₂ MW: 182,30 g/mol Kokpunkt: 86°C Flampunkt: 132°C |
MDL Number:
MFCD00015873 CAS nummer: 14970-87-7 EINECS: 239-044-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Iodometric back titration) | min. 95.0 % |