Diphenyliodonium-2-carboxylate monohydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Varning
|
D2503-25G
D2503-5G
TCIAD2503-25GEA
8925
SEK
TCIAD2503-25G
TCIAD2503-5G
Diphenyliodonium-2-carboxylate monohydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Diphenyliodonium-2-carboxylate monohydrate
Formel:
C₁₃H₉IO₂ |
MDL Number:
MFCD00150328 CAS nummer: 96195-89-0 EINECS: 216-070-2 |