2,4-Diphenyl-4-methyl-1-pentene ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
D2497-25ML D2497-500ML D2497-100ML
TCIAD2497-25MLEA 245 SEK
TCIAD2497-25ML TCIAD2497-500ML TCIAD2497-100ML
2,4-Diphenyl-4-methyl-1-pentene ≥95.0%
2,4-Diphenyl-4-methyl-1-pentene
Formel: C₁₈H₂₀
Kokpunkt: 175°C
Flampunkt: 162°C
MDL Number: MFCD00044027
CAS nummer: 6362-80-7
EINECS: 228-846-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %