2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
D2397-1G D2397-5G
TCIAD2397-1GEA 925 SEK
TCIAD2397-1G TCIAD2397-5G
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one ≥97.0%
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Formel: C₆H₁₀O₃
Kokpunkt: 67°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00671514
CAS nummer: 74181-34-3
UN: 1993
ADR: 3,III