1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D2334-25G D2334-5G
TCIAD2334-25GEA 1275 SEK
TCIAD2334-25G TCIAD2334-5G
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane ≥97.0%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Formel: C₄H₁₂Cl₂OSi₂
MW: 203,21 g/mol
Kokpunkt: 138°C
Flampunkt: 43°C
MDL Number: MFCD00018088
CAS nummer: 2401-73-2
EINECS: 219-278-1
UN: 2986
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %