2,4-Dimethoxypyrimidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
D2327-25G D2327-5G
TCIAD2327-25GEA 1500 SEK
TCIAD2327-25G TCIAD2327-5G
2,4-Dimethoxypyrimidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Dimethoxypyrimidine
Formel: C₆H₈N₂O₂
MW: 140.14 g/mol
Kokpunkt: 205°C
Smältpunkt: 17.5
Flampunkt: 92°C
MDL Number: MFCD00056028
CAS nummer: 3551-55-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e4e60babb901d30fb7208eb3b27f1625797e351&vid=6e4e60babb901d30fb7208eb3b27f1625797e351&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %