Dimethoxymethylphenylsilane ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Methylphenyldimethoxysilane, Dimethoxy(methyl)(phenyl)silane
D2319-100ML
D2319-25ML
TCIAD2319-100MLEA
885
SEK
TCIAD2319-100ML
TCIAD2319-25ML
Dimethoxymethylphenylsilane ≥98.0%
Dimethoxymethylphenylsilane
Formel:
C₉H₁₄O₂Si Kokpunkt: 199°C Flampunkt: 82°C |
MDL Number:
MFCD00008343 CAS nummer: 3027-21-2 EINECS: 221-192-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |