trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
trans-2,3-Dichloro-1,4-diethylene Dioxide
D2279-25G
D2279-5G
TCIAD2279-25GEA
2175
SEK
TCIAD2279-25G
TCIAD2279-5G
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane ≥96.0%
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane
Formel:
C₄H₆Cl₂O₂ Kokpunkt: 82°C |
MDL Number:
MFCD00191421 CAS nummer: 3883-43-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |